Fortfahren mit
444229
MMP-8, Menschliche Neutrophile
Synonym(e):
Matrix-Metalloproteinase 8, menschliche neutrophile Kollagenase, Kollagenase-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 315,00
Über diesen Artikel
EG-Nummer:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥40 mU/mg protein
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
€ 315,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥40 mU/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
foreign activity
other MMP, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Natives pro-MMP-8 aus stimulierten menschlichen Neutrophilen. MMP-8 ist ein N-gebundenes, komplexes Glykoprotein, das im Vergleich zu Typ II und III bevorzugt Kollagen des Typs I hydrolysiert. Aktivierte MMP-8 wird durch TIMP-1 gehemmt. Aktivierung muss unmittelbar vor der Verwendung erfolgen. MW 58800/44000.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Other Notes
Deschamps, A. M., et al. 2005. Circulation111, 1166.
Mallya, S.K., et al. 1990. Biochemistry 29, 10628.
Marcy, A.I., et al. 1991. Biochemistry30, 6476.
Stricklin, et al. 1983. Biochemistry22, 61.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
444232444231444234
specific activity
≥40 mU/mg protein
specific activity
≥1000 mU/mg protein
specific activity
≥1000 mU/mg protein
specific activity
≥600 mU/mg protein
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
444229-5UG04055977186376
Questions
  1. MMP-8 Human Neutrophil in which buffer it can be dissolve. For checking activity of MMP with collagen.
    1 answer
    1. This product is a 100ug/mL solution in 200 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl?, 1 µM ZnCl?, 0.05% BRIJ® 35 Detergent, 0.05% NaN?, pH 7.0. See the link below for a general protocol. The researcher would have to optimize for use specifically with collagen.
      https://www.emdmillipore.com/US/en/product/MMP-8-Human-Neutrophil,EMD_BIO-444229#anchor_PDS