Fortfahren mit
444215
MMP-2/MMP-9-Substrat I, fluorogen
A fluorogenic substrate for both the 72 kDa human fibroblast gelatinase (HFG; MMP-2) and the 92 kDa human neutrophil gelatinase (HNG; MMP-9).
Synonym(e):
MMP-2/MMP-9-Substrat I, fluorogen, Gelatinase A/Gelatinase B-Substrat I, DNP-PLGMWSR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 256,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H61N13O13S
Molekulargewicht:
1012.10
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 256,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: soluble
fluorescence
λex ~280 nm, λem ~360 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein fluorogenes Substrat sowohl für die 72 kDa menschliche Fibroblastengelatinase (HFG; MMP-2) als auch für die 92 kDa menschliche Neutrophilengelatinase (HNG; MMP-9) (Anregungsmaximum: 280 nm; Emissionsmaximum: 360 nm).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Ein fluorogenes Substrat sowohl für menschliche Fibroblastengelatinase (HFG; MMP-2) als auch für menschliche Neutrophilengelatinase (HNG; MMP-9).
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu Monate haltbar.
Other Notes
DNP-Pro-Leu-Gly-Met-Trp-Ser-Arg-OH
Netzel-Arnett, S., et al. 1991. Anal. Biochem. 195, 86.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
444212444258444256
form
solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
444215-5MG04055977205206