Fortfahren mit
440202
LY 294002
≥98% (HPLC), solid, PI3K inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
LY 294002
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 245,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 261,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 608,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 245,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LY 294002, LY294002, CAS 154447-36-6, is a cell-permeable, potent, reversible, and specific inhibitor of PI 3-kinase ((IC50 = 1.4 µM). Acts on the ATP-binding site.
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 20 mg/mL, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N4(CCOCC4)c1[o]c2c([c](c1)=O)cccc2c3ccccc3
InChI
1S/C19H17NO3/c21-17-13-18(20-9-11-22-12-10-20)23-19-15(7-4-8-16(17)19)14-5-2-1-3-6-14/h1-8,13H,9-12H2
InChI key
CZQHHVNHHHRRDU-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler, potenter, reversibler und spezifischer Phosphatidylinositol-3-Kinase(PI-3-Kinase)-Inhibitor, der an der ATP-Bindungsstelle des Enzyms wirkt (IC50 = 1,4 µ;M). Hemmt auch die nichthomologe DNA-Endverbindung (NHED) in der 460 kDa Phosphatidylinositol-3-ähnlichen Kinase DNA-PKcs, die die katalytische Untereinheit der DNA-aktivierten Proteinkinase ist. Beeinflusst nicht die Aktivität von EGF-Rezeptorkinase, MAP-Kinase, PKC, PI-4-Kinase, S6-Kinase und c-Src bei 50 µ;M. Fördert die nukleare Akkumulation von aktivem GSK-3b. Unterdrückt Berichten zufolge die Vermehrung von embryonalen Stammzellen der Maus. Blockiert die Proliferation von kultivierten glatten Muskelzellen der Kaninchenaorta, ohne eine Apoptose zu induzieren. Hemmt gemäß Berichten die Histaminsekretion in RBL-2H3-Zellen (IC50 = 5 µ;M).
Ein zellpermeabler, potenter, reversibler und spezifischer Phosphatidylinositol-3-Kinase-Inhibitor (IC50 = 1,4 µ;M), der an der ATP-Bindungsstelle des Enzyms wirkt. Hemmt auch die nichthomologe DNA-Endverbindungs(NHEJ)-Aktivität der 460 kDa Phosphatidylinositol-3-ähnlichen Kinase DNA-PKcs, die die katalytische Untereinheit der DNA-aktivierten Proteinkinase ist. Beeinflusst nicht die Aktivitäten von EGF-Rezeptorkinase, MAP-Kinase, PKC, PI-4-Kinase, S6-Kinase und c-Src auch nicht bei 50 µ;M. Fördert die nukleare Akkumulation von aktivem GSK-3b. Unterdrückt Berichten zufolge die Vermehrung von embryonalen Stammzellen der Maus. Blockiert die Proliferation von kultivierten glatten Muskelzellen der Kaninchenaorta, ohne eine Apoptose zu induzieren. Bindet nachweislich an die gleiche Stelle wie I-BET (Katalognr. 40101050 ~ 10 µ;M). Eine 10-mM-Lösung (1 mg/325 µ;l) LY 294002 (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-440204&;#124;[/islink]">;440204<;/A>;) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Phosphatidylinositol-3-Kinase
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 1,4 µ;M gegen Phosphatidylinositol-3-Kinase
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Eine leichte Erwärmung kann erforderlich sein, um eine vollständige Solubilisierung zu erreichen.
Other Notes
Dittman, A., et al. 2013. ACS Chem. Biol.9, 495.
Bechard, M., and Dalton. S. 2009. Mol. Cell. Biol.29, 2092.
Lianguzova, M.S. et al. 2007. Cell Biol. Int.31, 330.
Baumann, P., and West, S.C. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 14066.
Cardone, M.H., et al. 1998. Science282, 1318.
Vlahos, C.J., et al. 1995. J. Immunol.154, 2413.
Yano, H., et al. 1995. Biochem. J.312, 145.
Vlahos, C.J., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 5241.
Selected Citations
Lee, J., et al. 2009. <;A href="http://www.cell.com/cell-stem-cell/abstract/S1934-5909(09)00211-2"Cell Stem Cell<;/A>;5, 76.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
440204124011218860
form
solid
form
liquid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LY 294002
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
487.4 °F
flash_point_c
253.0 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
An Introduction to Inhibitors and Their Biological Applications
Human Kinome Poster: The InhibitorSelect™ Protein Kinase Inhibitor Libraries provide broad coverage of the human kinome as shown here. The depicted human kinome dendrogram of 518 kinases are classified into five broad groups, 90 families, and 145 subfamilies. Inhibitor coverage was assigned based upon published data related to potency (IC50, EC50, Kd, etc.) for individual kinases harvested from the literature. Colored dots denote which library contains an inhibitor with demonstrated potent activity against the designated kinase and do not necessarily reflect known specificity of the inhibitor. Coverage of lipid and atypical kinases are depicted as a separate dendrogram. As shown, Calbiochem® Protein Kinase Inhibitor Libraries cover all major kinase families including TK, CMGC, CAMK, AGC, CK1, STE, TKL, as well as Lipid or Atypical kinase families.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Chengping Li et al.
International journal of oncology, 48(6), 2639-2646 (2016-04-02)
TRIP-Br1 oncoprotein is known to be involved in many vital cellular functions. In this study, we examined the role of TRIP-Br1 in hypoxia-induced cell death. Exposure to the overcrowded and CoCl2-induced hypoxic conditions increased TRIP-Br1 expression at the protein level
Shu Qi et al.
Cancer letters, 483, 98-113 (2020-03-29)
Liver metastases remain a major cause of death from gastrointestinal tract cancers and other malignancies, such as breast and lung carcinomas. Understanding the underlying biology is essential for the design of effective therapies. We previously identified the chemokine CCL7 and
Aadhya Tiwari et al.
Cancers, 12(10) (2020-10-03)
The multifunctional protein Y-box binding protein-1 (YB-1) regulates all the so far described cancer hallmarks including cell proliferation and survival. The MAPK/ERK and PI3K/Akt pathways are also the major pathways involved in cell growth, proliferation, and survival, and are the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
440202-5MG07790788050290
440202-10MG04055977186666
440202-25MG04055977186673