Merck
1.05701
SAFC
L-Lysinmonohydrochlorid
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
L-Lysinmonohydrochlorid, L(+)-2,6-Diamino-capronsäuremonohydrochlorid, Lys
Größe auswählen
1 KG
€ 169,00
5 KG
Anfragen
25 KG
€ 2.184,00
€ 169,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
€ 169,00
5 KG
Anfragen
25 KG
€ 2.184,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
211-519-9
€ 169,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Agentur
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 Pa ( 20 °C)
Beschreibung
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,USP
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Assay
98.5-101.0% (alkalimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5.5-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
262 °C
Löslichkeit
420 g/L
Dichte
1.28 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
360 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].[N+H3][C@@H](CCCCN)C(=O)O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChIKey
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Produkten für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die Produktion erfolgt unter Einhaltung der MQ-500-Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unsere Rohmaterialien werden im Rahmen unseres EMPROVE®-Programms mit EMPROVE®-Dossiers geliefert. Diese enthalten umfassende, aktuelle Dokumentation, damit Sie regulatorische Herausforderungen bewältigen, Risiken verwalten und Ihre Fertigungsprozesse verbessern können.
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Hinweis zur Analyse
Assay (Perchlorsäuretitration, berechnet auf getrockneter Substanz): 98,5 – 101,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Identität (Chlorid): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes feines Pulver
Aussehen der Lösung (100  g/l; CO₂-freies Wasser): klar und nicht mehr farbintensiv als die Referenzlösung B₇ oder GY₇
Spez. Drehung (α 20/D, 80  g/l, Salzsäure 250  g/l, berechnet auf getrockneter Substanz): +21,0 bis +22,5
Spez. Drehung (α 25/D, 80  g/l, Salzsäure 6  mol/l, berechnet auf getrockneter Substanz): +20,4 bis +21,4
Chlorid (Cl) (argentometrisch): 19,0 – 19,6 %
Sulfat (SO₄): ≤ 300 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Eisen): ≤ 30 ppm
Ähnliche Verbindungen, gesamt (TLC): ≤ 0,5 %
Ninhydrin-positive Substanz (LC)(jegliche Ninydrin-positive Verunreinigung): ≤ 0,2 %
Ninhydrin-positive Substanz (LC)(Ammonium (570 nm)): ≤ 0,02 %
Ninhydrin-positive Substanz (LC)(Verunreinigungen gesamt): ≤ 1,0 %
Methanol (GC): ≤ 3000 ppm
Andere Lösungsmittelrückstände (ICH Q3C): ausgeschlossen durch den Herstellungsprozess
Sulfatasche (600  °C): ≤ 0,1 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,4 %
Bakterielle Endotoxine: ≤ 3,0 I.U./g
Elementverunreinigungen gemäß der Leitlinie ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities) sind in der Spezifikation berücksichtigt. Elemente der Klassen 1 – 3 werden nicht oberhalb der Option-1-Grenze gemäß ICH Q3D erwartet, wenn diese nicht spezifiziert und gekennzeichnet (*) sind.
Entspricht Ph. Eur, BP, USP
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.