Fortfahren mit
437647
Lipoproteine, sehr niedrige Dichte, Humanplasma
Synonym(e):
VLDL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 305,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
€ 305,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (of total lipoprotein content, electrophoresis)
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
In einem 5-mg-Fläschchen sind ~1 mg Protein enthalten.
Natives Lipoprotein mit sehr niedriger Dichte aus menschlichem Plasma. VLDL transportiert hepatisch synthetisierte Triglyceride und Cholesterin. Kann der hemmenden Wirkung von Glucocorticoiden auf die Freisetzung von Arachidonsäure und die Bildung von Prostaglandin I2 in den glatten Gefäßmuskelzellen entgegenwirken. (Zusammensetzung: 88-95 % Lipide und 5-12 % Proteine. Hinweis: In einem 5-mg-Fläschchen sind ungefähr 1 mg Protein enthalten.)
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Other Notes
Petrichenko, I., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1166, 183.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
437641437644L8039
assay
≥95% (of total lipoprotein content, electrophoresis)
assay
≥95% (of total lipoprotein content, electrophoresis)
assay
≥95% (of total lipoprotein content, electrophoresis)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wojciech Paslawski et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(30), 15226-15235 (2019-07-05)
The progressive accumulation, aggregation, and spread of α-synuclein (αSN) are common hallmarks of Parkinson's disease (PD) pathology. Moreover, numerous proteins interact with αSN species, influencing its toxicity in the brain. In the present study, we extended analyses of αSN-interacting proteins
Wei Shao et al.
The Journal of biological chemistry, 295(52), 18284-18300 (2020-10-29)
Oxygen regulates hypoxia-inducible factor (HIF) transcription factors to control cell metabolism, erythrogenesis, and angiogenesis. Whereas much has been elucidated about how oxygen regulates HIF, whether lipids affect HIF activity is un-known. Here, using cultured cells and two animal models, we
Global Trade Item Number
SKUGTIN
437647-5MG04055977186826