Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 593,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human plasma
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
solution
packaging
vial of 10 mg protein
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
functional group
ester, phospholipid
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... APOB(338), APOC2(344), APOE(348)
Biochem/physiol Actions
Lipoprotein mit hoher Dichte (HDL) dient als Transitmittel für Cholesterin weg von Blut, Gewebe und Organen des Körpers hin zu der Leber, wo der Cholesterinabbau stattfindet. Dieser Prozess hilft schließlich dabei, Cholesterin aus den Arterien zu entfernen. Das umgangssprachlich als „gutes Cholesterin“ bezeichnete HDL macht 20 % bis 30 % des Gesamtcholesterins im Körper aus.
HDL wird in der kardiovaskulären Forschung und der Entwicklung von potenziellen therapeutischen Ansätzen für das Herz-Kreislauf-Risikomanagement eingesetzt.
HDL wird in der kardiovaskulären Forschung und der Entwicklung von potenziellen therapeutischen Ansätzen für das Herz-Kreislauf-Risikomanagement eingesetzt.
Physical form
Lösung in 150 mM NaCl und 0,01 % EDTA, pH-Wert 7,4
Other Notes
Weitere Informationen über Lipoproteinfunktionen und den Lipidtransport finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| functional group ester, phospholipid | functional group ester, phospholipid | functional group - | functional group - |
| biological source human plasma | biological source human plasma | biological source - | biological source human plasma |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥95% (agarose gel electrophoresis) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipoprotein, hohe Dichte aus Humanplasma
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?