Fortfahren mit
437632
Lipid A, Salmonella minnesota Re 595
Prepared by acid hydrolysis of LPS from Salmonella minnesota Re 595.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 266,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352211
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
€ 266,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
<0.2% 2-keto-3-deoxyoctonate
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Prepared by acid hydrolysis of LPS from Salmonella minnesota Re 595. Component responsible for endotoxic properties of gram-negative bacterial lipopolysaccharides. Shows considerable similarity in structure and composition among enterobacteriaceaeand many other bacterial families.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Component responsible for endotoxic properties of gram-negative bacterial lipopolysaccharides.
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at 4°C.
Other Notes
Morrison, D.C., and Leive, L. 1975. J. Biol. Chem.250, 2911.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
437650437628L9764
form
solid
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
0.5% triethylamine: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
solubility
water: 0.90-1.10 mg/mL, hazy to turbid, colorless to faintly yellow
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
437632-1MG04055977186789