Fortfahren mit
437628
Lipopolysaccharide
from Salmonella minnesota, , lyophilized, TLR4 signaling stimulator, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 414,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.77
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze
€ 414,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Lipopolysaccharid, hochrein, Salmonella minnesota R595 (Re), Phenol-petroleum ether extracted lipopolysaccharide (LPS) containing ≤0.3% proteins.
Quality Segment
description
RTECS - UX2990000
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
0.5% triethylamine: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Mit Phenol-Petrolether extrahiertes Lipopolysaccharid (LPS) mit ≤;0,3 % Proteinen. LPS 595 (Re) stimuliert nachweislich den Toll-like-Rezeptor-4 (TLR4), aber nicht den TLR2, in menschlichen Zelllinien.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Stimuliert den Toll-like-Rezeptor-4(TLR4)-Signalweg in menschlichen Zelllinien.
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Eine Erwärmung auf 37 °;C durch intermittierendes Vortexen oder Ultraschall kann erforderlich sein, um eine vollständige Solubilisierung in H₂;O zu erreichen.
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Hirschfeld, M., et al. 2000. J. Immunol.165, 618.
Tapping, R.I., et al. 2000. J. Immunol.165, 5780.
Galanos, C., et al. 1969. Eur. J. Biochem.9, 245.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
437650437620437632
description
Phenol-petroleum ether extracted lipopolysaccharide (LPS) containing ≤0.3% proteins.
description
Stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase.
description
Mutant of E. coli O111: B4. Stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase. Induces apoptosis in mouse thymus and swine lymphocytes.
description
Prepared by acid hydrolysis of LPS from Salmonella minnesota Re 595.
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
solubility
0.5% triethylamine: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)