Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | Anfragen |
Über diesen Artikel
Produktname
Natriumdodecylsulfat, An ionic detergent useful in electrophoretic separation of proteins and lipids.
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 8636
assay
>97% (titration)
form
solid
mol wt
micellar wt 18,000
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aggregation number
62
color
white
CMC
7-10 mM
solubility
water: 100 mg/mL
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- Construction of dental pulp decellularized matrix by cyclic lavation combined with mechanical stirring and its proteomic analysis: In dieser Studie wird die Verwendung von Natriumdodecylsulfat (SDS) zur Herstellung einer dezellularisierten Zahnpulpamatrix durch zyklisches Spülen und mechanisches Rühren beschrieben, gefolgt von einer Proteomanalyse zur Identifizierung der resultierenden Proteinzusammensetzung. (Zhang et al., 2024).
- Polycarbonate Ultracentrifuge Tube Re-use in Proteomic Analyses of Extracellular Vesicles: Die Forschungsarbeit untersucht die Wiederverwendbarkeit von Polycarbonat-Ultrazentrifugenröhrchen für proteomische Analysen extrazellulärer Vesikel unter Verwendung von SDS für eine effiziente Proteinextraktion und -quantifizierung. (Cahalane et al., 2024).
- Identification of protein components of the transformation system in the cell line of immortalized human keratinocytes HaCaT exposed to surfactants: In dieser Studie werden Proteinkomponenten in HaCaT-Zellen identifiziert, die Tensiden, einschließlich SDS, ausgesetzt waren, was einen Einblick in die durch diese Chemikalien ausgelösten zellulären Veränderungen ermöglicht. (Shkrigunov et al., 2024).
- Assessing the precision of a detergent-assisted cartridge precipitation workflow for non-targeted quantitative proteomics: Die Forschungsarbeit bewertet die Präzision eines Detergenz-unterstützten Präzipitations-Workflows unter Verwendung von SDS für nicht zielgerichtete quantitative Proteomik und demonstriert dessen Nutzen für die Vorbereitung von Proteinproben. (Nickerson et al., 2024).
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| assay >97% (titration) | assay - | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥99% |
| aggregation number 62 | aggregation number 62 | aggregation number 62 | aggregation number - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. room temp | storage temp. 15-25°C |
| description Merck USA index - 14, 8636 | description - | description anionic | description Merck USA index - 14, 8636 |
| CMC 7-10 mM | CMC 7-10 mM | CMC 7-10 mM (20-25°C) | CMC - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumdodecylsulfat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 428015-1KG | 07790788050191 |