Fortfahren mit
422686
Kininogen, hohes Molekulargewicht, Einzelkette, Humanplasma
Native, single chain, high molecular weight Kininogen from human plasma.
Synonym(e):
Kininogen mit hoher Molekülmasse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 681,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
€ 681,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Natives, einkettiges, hochmolekulares Kininogen aus menschlichem Plasma. Nicht-enzymatischer Kofaktor des Kontaktaktivierungssystems. Verbindet Präkallikrein mit negativ geladenen Oberflächen und ermöglicht so die Aktivierung von Kallikrein durch den oberflächengebundenen Faktor α;-XIIa. Es zirkuliert auch im Plasma im Komplex mit Faktor XI und spielt möglicherweise eine Rolle bei der Aktivierung von Faktor XI zu Faktor XIa durch Faktor α;-XIIa. Dient als Quelle für Bradykinin, ein starkes vasoaktives Peptid, das in Studien zur Hypotonie wichtig ist.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 150 mM NaCl, 4 mM Natriumacetatpuffer, pH 5,3.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Other Notes
Weisel, J.W., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 10100.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
233480233493219370
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rasmus Pihl et al.
Science advances, 7(2) (2021-02-02)
Inter-α-inhibitor heavy chain 4 (ITIH4) is a poorly characterized plasma protein that is proteolytically processed in multiple pathological conditions. However, no biological function of ITIH4 has been identified. Here, we show that ITIH4 is cleaved by several human proteases within
Global Trade Item Number
SKUGTIN
422686-1MG04055977187212