Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 463,00 |
Über diesen Artikel
€ 463,00
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
red-orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[I-].Clc1cc2[n+](c([n](c2cc1Cl)CC)\C=C\C=[c]3[n](c4c([n]3CC)cc(c(c4)Cl)Cl)CC)CC
InChI
1S/C25H27Cl4N4.HI/c1-5-30-20-12-16(26)17(27)13-21(20)31(6-2)24(30)10-9-11-25-32(7-3)22-14-18(28)19(29)15-23(22)33(25)8-4;/h9-15H,5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FYNNIUVBDKICAX-UHFFFAOYSA-M
General description
Biochem/physiol Actions
Verwendung als ratiometrischer Indikator des mitochondrialen Potenzials δ;Ψ;m in Zellen, Gewebe und isolierten Mitochondrien
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Gravance, C.G., et al. 2000. Theriogenology53, 1691.
Chanda, B. und Mathew, M.K. 1999. Biochim Biophys. Acta 1416, 92.
Dedov, V.N. und Roufogalis, B.D. 1999. FEBS Lett. 456, 171.
Polla, B.S., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 6458.
White, R.J. und Reynolds, I.J. 1996. J. Neurosci. 16, 5688.
Ankacrona, M., et al. 1995. Neuron 15, 961.
Reers, M., et al. 1995. Methods Enzymol. 260, 406.
Cossarizza, A., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 197, 40.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| color red-orange | color - | color - | color - |
| solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| form solid | form - | form - | form lyophilized |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in ambient |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 420200-5MG | 04055977210743 |