Fortfahren mit
420126
JAK3-Inhibitor VI
The JAK3 Inhibitor VI, also referenced under CAS 856436-16-3, controls the biological activity of JAK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
JAK3-Inhibitor VI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 194,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H13N3O · xCH4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.32 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 194,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
potency
27 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
yellow
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)C.[nH]1c(ccc1)\C=C2\c3c(ccc(c3)c4cnccc4)NC\2=O
InChI
1S/C18H13N3O.CH4O3S/c22-18-16(10-14-4-2-8-20-14)15-9-12(5-6-17(15)21-18)13-3-1-7-19-11-13;1-5(2,3)4/h1-11,20H,(H,21,22);1H3,(H,2,3,4)/b16-10-;
InChI key
ZUDPNBZMAJGYTE-HYMQDMCPSA-N
General description
Ein zellpermeabler, starker und reversibler Inhibitor von Janus-Kinase 3 (JAK3) (IC50 = 27 nM). Bindet Berichten zufolge an die aktive Stelle von Enzymen und verhindert die IL-2-induzierte zelluläre Phosphorylierung von JAK3 und STAT5. Zudem hemmt es Berichten zufolge die IL-2-induzierte Zellproliferation (IC50 = 760 nM für CTLL-Zellen der Maus und 250 nM für menschliche T-Zellen). Lindert nachweislich Oxazolon-induzierte Ohrenödeme bei Mäusen mit einer Wirksamkeit, die mit Dexamethason (Best.-Nr. 265005) vergleichbar ist und weist eine ~16-fach höhere Selektivität gegenüber JAK2 auf.
Eine zellpermeable 3′;-Pyridyl-Oxindol-Verbindung, die als starker und reversibler Inhibitor von JAK3 (IC50 = 27 nM) fungiert und eine ~16-fach höhere Selektivität gegenüber JAK2 aufweist. Bindet an die aktive Stelle von Enzymen und verhindert die IL-2-induzierte zelluläre Phosphorylierung von JAK3 und STAT5. Hemmt die IL-2-induzierte Zellproliferation (IC50 = 760 und 250 nM für CTLL-Zellen der Maus bzw. menschliche T-Zellen) und lindert Oxazolon-induzierte Ohrenödeme bei Mäusen mit einer Wirksamkeit, die mit Dexamethason (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-265005&;#124;[/islink]">;265005<;/A>;) vergleichbar ist.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
JAK-3
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Chen, J., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett. In press.
Adams, C., et al. 2003. Bioorg. Med. Chem. Lett.13, 3105.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
420139420099420097
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
ethanol: 3 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Pathways and Biomarkers of JAK/STAT Signaling
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.
Sean M Buchanan et al.
Skeletal muscle, 10(1), 28-28 (2020-10-11)
Satellite cells are the canonical muscle stem cells that regenerate damaged skeletal muscle. Loss of function of these cells has been linked to reduced muscle repair capacity and compromised muscle health in acute muscle injury and congenital neuromuscular diseases. To
Global Trade Item Number
SKUGTIN
420126-5MG04055977188042