Fortfahren mit
416154
Isoginkgetin
≥98% (HPLC), solid, pre-mRNA splicing inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Prä-mRNA-Spleiß-Inhibitor, Isoginkgetin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H22O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
566.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 236,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Prä-mRNA-Spleiß-Inhibitor, Isoginkgetin, The Pre-mRNA Splicing Inhibitor, Isoginkgetin, also referenced under CAS 548-19-6, blocks the spliceosome-meidated splicing process.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c6ccc(cc6)OC)=O)c(cc(c2c3c(ccc(c3)c4[o]c5c([c](c4)=O)c(cc(c5)O)O)OC)O)O
InChI
1S/C32H22O10/c1-39-18-6-3-15(4-7-18)26-14-24(38)31-22(36)12-21(35)29(32(31)42-26)19-9-16(5-8-25(19)40-2)27-13-23(37)30-20(34)10-17(33)11-28(30)41-27/h3-14,33-36H,1-2H3
InChI key
HUOOMAOYXQFIDQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein natürlich isoliertes Bioflavanoid des Ginkgo biloba, das als zellpermeabler, reversibler Inhibitor des Spleißosom-vermittelten prä-mRNA-Spleißens (IC50 und ICmax = 30 bzw. 50 µ;M in Spleißassays bei Verwendung eines nukleären Extrakts aus HeLa-Zellen) fungiert, indem verhindert wird, dass der prä-Spleißosom/A-Komplex U4/U5/U6 tri-snRNP (stabile nukleäre RNA und deren assoziierte Proteine) rekrutiert, um den B-Komplex zu bilden. Die Isoginkgetin-Behandlung hat nachweislich zu einem reversiblen Wachstumsarrest bei aus HEK293 gewonnenen Kulturen geführt, ohne die Zellviabilität zu beeinflussen (33 µ;M für 24 h).
Ein zellpermeables, natürlich isoliertes Bioflavanoid des Ginkgo biloba, das als genereller Inhibitor des prä-mRNA-Spleißens (ICmax = 50 µ;M in Spleißassays bei Verwendung eines nukleären Extrakts aus HeLa-Zellen) fungiert, indem der Spleißosom-vermittelte Spleißvorgang in der prä-Spleißosom/A-Komplex-Phase blockiert wird. Die Isoginkgetin-Behandlung hat nachweislich zu einem reversiblen Wachstumsarrest bei aus HEK293 gewonnenen Kulturen geführt, ohne die Zellviabilität zu beeinflussen (33 µ;M für 24 h).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Kim, H.Y., et al. 2008. Arch. Pharm. Res.31, 265.
O′;Brien, K., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 33147.
Yoon, S,O., et al. 2006. Mol. Cancer Ther.5, 2666.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
557403324622566323
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
416154-10MG04055977187786