Merck
324622
Eg5-Inhibitor III, Dimethylenastron
The Eg5 Inhibitor III, Dimethylenastron, also referenced under CAS 863774-58-7, controls the biological activity of Eg5. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Synonym(e):
Eg5-Inhibitor III, Dimethylenastron
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to light yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C1NC(C3=C(N1)CC(CC3=O)(C)C)c2cc(ccc2)O
InChI
1S/C16H18N2O2S/c1-16(2)7-11-13(12(20)8-16)14(18-15(21)17-11)9-4-3-5-10(19)6-9/h3-6,14,19H,7-8H2,1-2H3,(H2,17,18,21)
InChI key
RUOOPLOUUAYNPY-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Chinazolin-Thion-Verbindung, die als starker, spezifischer und reversibler Inhibitor der Mikrotubuli-stimulierten ATPase-Aktivität des Mitosemotors Eg5 fungiert (IC50 = 200 nM). Weist nur geringe Wirkung auf die ATPase-Aktivität von Kinesin-1, -4, -7 und -10 auf und ist etwa um den Faktor 100 stärker als Monastrol (Katalognr. <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-475879">;475879<;/A>;). Hemmt zudem die bipolare Spindelbildung sowohl in HeLa-Zellen als auch Xenopus-Eierextrakt und induziert Zellzyklusarrest (~1 µ;M). Induziert nachweislich Mitosearrest und Apoptose bei menschlichen multiples Myelom-Zellen und reguliert Hsp70 bei diesen Zellen hoch.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Mikrotubuli-stimulierte ATPase-Aktivität des Mitosemotors
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 200 nM zur Hemmung der Mikrotubuli-stimulierten ATPase-Aktivität des Mitosemotors Eg5
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Liu, M., et al. 2006. J. Biol Chem.in press.
Gartner, M., et al. 2005. Chembiochem6, 1173.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c