Fortfahren mit
407616
IL-1R-Antagonist
≥95% (HPLC), Interleukin-1 receptor antagonist, oil
Synonym(e):
IL-1R-Antagonist
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
Storage condition:
OK to freeze
€ 98,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
IL-1R-Antagonist, The IL-1R Antagonist, also referenced under CAS 566914-00-9, controls the biological activity of IL-1R.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
colorless
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N2(CCCC2)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCc1ccccc1)C(C)C
InChI
1S/C18H26N2O2/c1-14(2)17(18(22)20-12-6-7-13-20)19-16(21)11-10-15-8-4-3-5-9-15/h3-5,8-9,14,17H,6-7,10-13H2,1-2H3,(H,19,21)/t17-/m0/s1
InChI key
DAZSWUUAFHBCGE-KRWDZBQOSA-N
General description
Ein zellpermeables, endgeschütztes, an der MyD88-Bindungssequenz der BB-Schleife der TIR (Toll/IL-1R/Resistenz)-Domäne von IL-1RI (IL-1-Rezeptor Typ I) modelliertes L-Valyl-Derivat. Es hemmt spezifisch die TIR-domänenvermittelte Interaktion zwischen MyD88 und IL1-RI, ohne die Interaktion zwischen TLR4 und MyD88 zu beeinträchtigen. Es wurde erfolgreich eingesetzt, um IL-1β;-induziertes Fieber bei Mäusen in-vivo zu senken und die IL-1β;-induzierte, aber nicht die LPS-induzierte, Aktivierung von MAP-Kinase-Signalkaskaden in Lymphozyten und EL4-Thymomazellen der Maus in-vitro zu schwächen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
TIR-domänenvermittelte Interaktion zwischen MyD88 und IL1-RI
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Bartfai, T., et al. 2003. Proc. Natl. Acad. Sci. USA100, 7971.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
407621407247346003
form
oil
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
407616-25MG04055977211344
407616-10MG04055977211337