Fortfahren mit
401104
Human-IgG, Fc-Fragment, Plasma
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Native IgG-Fc-Fragmente aus normalem menschlichem Plasma-IgG.
Physical form
In 200 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl mit Natriumazid, pH-Wert 8,0.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das sich in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HCV, HBc, HIV-1 und HIV-2 als nicht reaktiv erwies.
Nach dem ersten Auftauen aliquotieren und einfrieren (-20 °C). Die Konzentration entnehmen Sie vor der Lyophilisierung bitte dem Analysenzertifikat.
Other Notes
Variablen im Zusammenhang mit den Assaybedingungen geben die geeignete Arbeitsverdünnung an.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
411451411550SAB4200682
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
401104-5MG04055977189452