Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 455,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
HP6043, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Packaging
Physical form
Other Notes
Hamilton, R.G. und Morrison, S.M. 1993. J. Immunolo. Meth.158, 107.
Hamilton, R.G. 1990. Ann. Biol. Clin.48, 473.
Hamilton, R.G., et al. 1988. J. Immunoassay.9, 275.
Hamilton, R.G., et al. 1987. Hybridoma6, 204.
Nakane, P.K. und Kawaoi A., 1974. J. Histochem Cytochem.22, 1084.
Mittels ELISA nachgewiesene Kreuzreaktivität gegenüber humanen Myelom-Proteinen:
Humanes IgG1: 100 %
Humanes IgG2: 100 %
Humanes IgG3: 100 %
Humanes IgG4: 100 %
Humanes IgM: <;0,2 %
Humanes IgA: <;0,1 %
Humanes IgE: <;0,1 %
Mittels ELISA nachgewiesene Kreuzreaktivität gegenüber chimären Antikörpern:
Humanes IgG1: 100 %
Humanes IgG2: 100 %
Humanes IgG3: 100 %
Humanes IgG4: 100 %
Humanes IgM: <;0,01 %
Humanes IgA: <;0,01 %
Humanes IgE: <;0,01 %
Bei IgG von Rind, Ziege, Pferd und Schaf konnte keine Bindung nachgewiesen werden, weshalb Seren dieser Spezies als Blockierungspuffer in Assays verwendet werden können. Für die Enzymkopplung wurde die Methode nach Nakane und Kawaoi modifiziert.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| isotype IgG | isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype IgG1 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| clone HP6043, monoclonal | clone HP6069, monoclonal | clone GG-6, monoclonal | clone GG-7, monoclonal |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 411550-500UG | 07790788060275 |