Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 245,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
(Human myeloma)
Quality Level
assay
>97% (SDS-PAGE)
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
isotype
IgA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Natives, aus humanem Myelomplasma aufgereinigtes IgA. Aus Plasma eines Myelomspenders aufgereinigtes humanes Immunglobulin A1. Das Isotyp der Leichtkette (Kappa oder Lambda) variiert je nach Ausgangsmaterial von Charge zu Charge.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 150 mM NaCl, 10 mM Natriumphosphatpuffer, pH 7,4.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests keine Reaktion auf HBsAg und Antikörper gegen HCV, HBc, HIV1 und HIV2 zeigte.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Analysis Note
Ein einzelner Bogen durch Immunelektrophorese gegen Antiserum auf Human-Vollserum und humanes IgA₁;
Other Notes
IgA-Myelomproteine sind angesichts ihres Molekulargewichts in der Regel heterogen. Dieses Präparat kann sowohl monomere als auch multimere Formen von IgA1 enthalten. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source (Human myeloma) | biological source human | biological source human | biological source human |
| form liquid | form - | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| isotype IgA | isotype - | isotype - | isotype - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 400109-500UG | 04055977189285 |