Fortfahren mit
218735
Caspase-Inhibitor II
The Caspase Inhibitor II, also referenced under CAS 147837-52-3, controls the biological activity of Caspase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Caspase-Inhibitor II, Ac-VAD-CHO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H23N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 150 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)O)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)C(C)C)C
InChI
1S/C14H23N3O6/c1-7(2)12(16-9(4)19)14(23)15-8(3)13(22)17-10(6-18)5-11(20)21/h6-8,10,12H,5H2,1-4H3,(H,15,23)(H,16,19)(H,17,22)(H,20,21)/t8-,10-,12-/m0/s1
InChI key
BGFYQRSQECIBIB-PEXQALLHSA-N
General description
Ein potenter und reversibler Inhibitor von Caspasen.
Ein potenter und reversibler Inhibitor von pan-Caspase.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
pan-Caspase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Ac-Val-Ala-Asp-CHO
Thornberry, N.A. und Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
400012218755235420
form
solid
form
solid
form
lyophilized solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 150 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, water: soluble
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
218735-1MG04055977218978