Fortfahren mit
391340
HEPES
≥99% (alkalimetric), solid, pH 6.8-8.2, Molecular Biology
Synonym(e):
HEPES, 4-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-1-ethansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.30
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161704
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
883043
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
HEPES, freie Säure, molekularbiologische Qualität, A zwitterionice N-substituted aminosulfonic acid buffer. Useful in the pH 6.8-8.2 range. Has a pKa of 7.48 at 25°C.
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4654
assay
≥99% (alkalimetric)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubility
water: 400 mg/mL, aqueous base: soluble
cation traces
heavy metals: ≤0.0005%
foreign activity
DNase, RNase, and protease, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zwitterionischer N-substituierter Aminosulfonsäure-Puffer. Für die Anwendung im pH-Bereich 6,8 - 8,2. Der pKs-Wert bei 25 °;C beträgt 7,48.
Application
  • Fluorescent labeling of the root cap cells with the bioactive NBD-S chemical probe based on the cellulose biosynthesis inhibition herbicides: Diese innovative Studie demonstriert die Anwendung von HEPES in molekularbiologischer Qualität bei der Formulierung bioaktiver Sonden für die Fluoreszenzmarkierung von Wurzelhaubenzellen. Unter Verwendung von Herbiziden zur Hemmung der Zellulosebiosynthese als Modellsystem liefert diese Forschungsarbeit wertvolle Einblicke in die Pflanzenbiologie und hilft beim Verständnis der Zellwandstrukturen und -funktionen von Pflanzen. Die Verwendung von HEPES trägt dazu bei, den physiologischen pH-Wert während der Experimente aufrechtzuerhalten und gewährleistet die Stabilität und Wirksamkeit der verwendeten chemischen Sonden (Tamogami S et al., 2021).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
375368H0887H0887
HEPES ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), 1M zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Millipore
375368
HEPES
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99% (alkalimetric)
assay
≥99% dry basis (titration)
assay
0.9—1.1 M
assay
0.9—1.1 M
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
form
solid
form
solution
form
liquid
form
liquid
solubility
water: 400 mg/mL, aqueous base: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Erfahren Sie, wie mRNA-Impfstoffe Immunität induzieren und wie synthetische mRNA für Impfstoffe und andere Biopharmazeutika hergestellt wird. Entdecken Sie Reagenzien für die Synthese von mRNA.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Verwandter Inhalt
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.
Werkzeuge für die Plasmidpräparation, in vitro Transkription, mRNA-Reinigung und LNP-Formulierung in der mRNA-basierten Impfstoff- und Therapieentwicklung.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
391340-25GM04055977212433
391340-250GM07790788049836
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf