Fortfahren mit
H0887
HEPES -Lösung
1M, liquid, pH 7.0-7.6, suitable for cell culture, BioXtra, BioReagent
HEPES solution
Synonym(e):
N-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-N′-(2-ethansulfonsäure)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161704
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32129211
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
HEPES -Lösung, 1 M, pH 7.0-7.6, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
BioReagent, BioXtra
assay
0.9—1.1 M
form
liquid
storage condition
(Tightly closed. Dry), dry at room temperature
concentration
1 M
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
colorless
pH
7.0-7.6
useful pH range
6.8-8.2
7.5
density
1.1 g/cm3
suitability
suitable for component for culture media, suitable for electrophoresis
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCN1CCN(CCS(=O)(O)=O)CC1
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
HEPES-Pufferlösung, eine sterilfiltrierte 1M-Lösung aus 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl-ethansulfonsäure, dient als wichtiger biologischer Puffer in der zellbiologischen, biochemischen und biologischen Forschung. Dieser zwitterionische Puffer ist aufgrund seines effektiven pH-Bereichs von 6,8 bis 8,2 weit verbreitet und eignet sich für eine Vielzahl von Forschungsanwendungen. HEPES zeichnet sich als Puffermittel in Zellkulturmedien aus und bietet mehrere Vorteile gegenüber Alternativen wie Tris und Phosphat. Insbesondere weist HEPES eine geringere Zelltoxizität auf, wodurch eine optimale Zellgesundheit und Lebensfähigkeit während Experimenten sichergestellt wird.
Darüber hinaus übertrifft es Bicarbonatpuffer (NaHCO3) in seiner Fähigkeit, den physiologischen pH-Wert trotz Schwankungen der Kohlendioxidkonzentration aufgrund der Zellatmung aufrechtzuerhalten, was ein Schlüsselfaktor für die Aufrechterhaltung der zellulären Homöostase ist. HEPES weist nicht nur eine außergewöhnliche Leistung in der Zellkultur auf, sondern es kann auch in verschiedenen biologischen und biochemischen Studien eingesetzt werden. Es kann auch bei Verfahren wie Immunpräzipitation, Zelllyse und Live-Cell-Imaging nützlich sein, um eine stabile und kontrollierte Umgebung für Experimente zu schaffen. Die Kombination aus Vielseitigkeit, hervorragender pH-Pufferkapazität und minimaler Interaktion mit anderen Molekülen macht HEPES zu einem unverzichtbaren Instrument in verschiedenen Forschungsbereichen.
Es wird in der Regel in Konzentrationen zwischen 5 mM und 30 mM in der Zellkultur eingesetzt. HEPES wird in vielfältigen Anwendungen, einschließlich Gewebekulturen, verwendet. Es wird häufig zur Pufferung von Zellkulturmedien in Luft eingesetzt. HEPES findet Verwendung in In-vitro-Experimenten mit Mg.
Application
HEPES wird verwendet als Bestandteil von:
  • Ausgeglichener Salzlösung nach Hanks, Dulbeccos Modifiziertem Eagle Medium und glukosefreiem DMEM, die zur Präparation von Gewebeschnitten eingesetzt werden
  • Puffern für an der basolateralen Seite von Kultureinsätzen lokalisierte Leitfähigkeitsmessungen zur Untersuchung der Kationenselektivität
  • Zellkulturmedien für die Pufferkapazität, um den pH-Wert der Zelllinie aufrechtzuerhalten
  • Puffern bei der Dezellularisierung des Nucleus pulposus vom Schwein
Features and Benefits
  • Hochreines Produkt für die biochemische und biologische Forschung
  • Sterilfiltriert und auf Zellkulturen getestet
  • Gebrauchsfertige Lösung reduziert den Bedarf
  • Nützlicher pH-Bereich von 6,8–8,2 und pKa-Wert von 7,5 bei 25 °C
  • Gebrauchsfertige Lösung reduziert die Präparationszeit
Preparation Note
Hergestellt aus HEPES-freier Säure und für Zellkulturen geeignetem Wasser.
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Disclaimer
HEPES-Konzentrationen von über 40 mM können für manche Zelltypen giftig sein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H4034H4034H7523
description
1 M, pH 7.0-7.6, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
description
BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
description
BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration)
assay
0.9—1.1 M
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, competitive inhibition ELISA: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, competitive inhibition ELISA: suitable
technique(s)
-
concentration
1 M
concentration
-
concentration
-
concentration
-
product line
BioReagent, BioXtra
product line
-
product line
-
product line
BioXtra
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
advanced drug delivery
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
application(s)
advanced drug delivery
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
application(s)
diagnostic assay manufacturing
assay
0.9—1.1 M
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, competitive inhibition ELISA: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, competitive inhibition ELISA: suitable
technique(s)
-
concentration
1 M
concentration
-
concentration
-
concentration
-
product line
BioReagent, BioXtra
product line
-
product line
-
product line
BioXtra
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
advanced drug delivery
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
application(s)
advanced drug delivery
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Hello! Is it dissolved in H2O entirely? or does it have other surfactants?
    1 answer
    1. This product is comprised of HEPES free acid in tissue culture grade water. No other additives or preservatives are present, including surfactants.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Bonjour, Est-ce que ce produit H0887 peut-être congelé à -80°C sans risque de le faire précipiter ?
    1 answer
    1. It is best not to freeze the product as received. However, should the product be inadvertently frozen, it is best to thaw the product slowly. Do not place the frozen product in an incubator or water bath. Once thawed, inspect for any precipitates before use. A clear, colorless solution will be suitable for further use. Should this buffer be required to prepare the stock solution of another reagent that requires freezer storage, thaw slowly if possible.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review