Fortfahren mit
374834
Hämoglobin, Rindererythrozyten
Hemoglobin, Bovine Erythrocytes, CAS 9008-02-0, is an iron-containing oxygen-transport metalloprotein. Suitable as a substrate for proteases, such as papain, pepsin, and trypsin.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Form:
lyophilized solid
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4648
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Natives Hämoglobin aus Rindererythrozyten. Hervorragendes Substrat für Proteasen, wie Papain, Pepsin und Trypsin.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Antonini, E., et al. 1981. Methods Enzymol. 76, 1.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H2625H3760H7379
form
lyophilized solid
form
substrate powder
form
dried erythrocytes
form
lyophilized powder
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL
solubility
0.6 M HCl: soluble 20 mg/mL
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
374834-10GM04055977190670