Fortfahren mit
3745
Hämoglobin, Rindererythrozyten
Hemoglobin, Bovine Erythrocytes, CAS 9008-02-0, is an iron-containing oxygen-transport metalloprotein. Suitable as a substrate for proteases, such as papain, pepsin, and trypsin.
Synonym(e):
Hämoglobin, Rindererythrozyten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 146,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
42030116
€ 146,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 4648
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
aqueous buffer: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Natives Hämoglobin aus Rindererythrozyten. Eine Hauptkomponente des Sauerstofftransports der Erythrozyten, die auch als Stickstoffmonoxid-Fänger fungiert. Blockiert die Carbachol-stimulierte cGMP-Produktion. Dieses Präparat enthält hauptsächlich Ferrihämoglobin und muss in seine Eisenform reduziert werden, um molekularen Sauerstoff zu binden. Hinweis: Dieses Präparat enthält hauptsächlich Ferrihämoglobin und muss in seine Eisenform reduziert werden, um molekularen Sauerstoff zu binden.
Application
Hämoglobin, Rindererythrozyten, CAS-Nr. 9008-02-0, ist ein eisenhaltiges, Sauerstoff transportierendes Metalloprotein. Geeignetes Substrat für Proteasen, wie Papain, Pepsin und Trypsin.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Gow, A.J., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96, 9027.
Castoldi, A.F., et al. 1993. Brain Res.610, 57.
Bredt, D.S., and Snyder, S.H. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA86, 9030.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H2500H3760H4131
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
dried erythrocytes
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
aqueous buffer: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
0.6 M HCl: soluble 20 mg/mL
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
description
Merck USA index - 14, 4648
description
-
description
-
description
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
3745-5GM04055977191219