Wichtige Dokumente
H4131
Hemoglobin porcine
lyophilized powder
Synonym(e):
Hb
Biologische Quelle
Porcine
Form
lyophilized powder
Löslichkeit
H2O: soluble 10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
pig ... HBB(407066) , HBE1(407067)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)