Fortfahren mit
360512
Glycocholsäure, Natriumsalz
Formed by the conjugation of cholic acid with glycine. Aggregation number: 2.1.
Synonym(e):
Glycocholsäure, Natriumsalz, GAS, Natriumcholylglycinat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
Assay:
100.1% dry basis (titration)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4494
assay
100.1% dry basis (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
aggregation number
2.1
color
white to off-white
pKa 
3.8
CMC
7.1 mM
solubility
water: 200 mg/mL, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].N(CC(=O)[O-])C(=O)CCC(C1C2(C(C3C(C4(C(CC3O)CC(CC4)O)C)CC2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO6.Na/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);/q;+1/p-1
InChI key
OABYVIYXWMZFFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Gebildet durch die Konjugation von Cholsäure mit Glycin. Aggregationszahl: 2,1.
Glycocholsäure (GCA) ist eine kristalline sekundäre Gallensäure. Sie ist ein Konjugat von Cholsäure und Glycin. Die Mikroflora produziert GCA im Dünndarm durch enzymatische Katalyse.[1] Glycocholsäure, Natriumsalz, ist ein wasserlösliches, anionisches Tensid mit einem Steroidgerüst.[2]Es wird durch die Konjugation von Cholsäure mit Glycin gebildet (Aggregationszahl: 2,1; CMC: 7,1 mM; pKa: 3,8).
Application
Glycocholsäure, Natriumsalz, ist für folgende Anwendungen geeignet:
  • Als Komponente im Natriumphosphat/NaCl-Puffer (phosphat-gepufferte Salzlösung, PBS) zur Herstellung von Proteinproben[3]
  • Bei der Herstellung Fluoreszenz-markierter gemischter Mizellen zur Untersuchung der Aufnahme und des Transports von Vitamin-K-Formulierungen aus zwei gemischten Mizellen durch Caco-2-Zellen[4]
  • Zur Herstellung von Lösungen aus gemischten Mizellen zum Verkapseln eines lipidlöslichen Arzneimittels (Vitamin K1) zur Analyse seines Einflusses auf die Qualität und Stabilität des gemischten Mizellensystems[2]
Biochem/physiol Actions
Glycocholsäure (GCA) ist an der Emulgierung von Fetten beteiligt.[1] Das Natriumsalz der Glycocholsäure (GAS) ist eines der wichtigen Cholsäuresalze in der pharmazeutischen Industrie zur Herstellung von gemischten Mizellen (MM).[1]
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
220411361311580549
assay
100.1% dry basis (titration)
assay
>95% (TLC)
assay
≥96% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
solubility
water: 200 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
water: 20 mg/mL, aqueous buffer: soluble
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
water: 100 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cheng Guo et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1072, 315-319 (2017-12-05)
A rapid, accurate and sensitive stable isotope dilution ultra performance liquidchromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry (ID-UPLC-ESI-MS/MS) method for the determination of glycocholic acid (GCA) in human serum was developed and validated. Serum samples were spiked with D5-glycocholic acid and
Tao Wang et al.
Food science & nutrition, 7(11), 3675-3680 (2019-11-26)
Classical mixed micelle systems make excellent parenteral drug carriers for lipophilic or poorly soluble drugs, but many formulations details are not fully understood and need further study. Thus, we constructed mixed micelle systems with lecithin and either glycocholic acid sodium
Feilong Sun et al.
Molecular pharmaceutics, 15(9), 3786-3795 (2018-08-01)
The aim of the study is to investigate the uptake by and transport through Caco-2 cells of two mixed micelle formulations (based on egg phosphatidylcholine and glycocholic acid) of vitamin K, i.e., with and without DSPE-PEG2000. The uptake of vitamin
Global Trade Item Number
SKUGTIN
360512-5GM04055977192872
360512-1GM04055977192865