Fortfahren mit
580549
Taurodesoxycholsäure, Natriumsalz, CAS-Nr. 14605-22-2, Calbiochem
Tauroursodeoxycholic is a detergent useful for the solubilization of lipids and membrane-bound proteins.
Synonym(e):
Taurodesoxycholsäure, Natriumsalz, CAS-Nr. 14605-22-2, Calbiochem, Natriumtauroursodeoxycholat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H44NO6S · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
521.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
RTECS - KI7372500
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)CCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2(C(C3[C@H](C[C@H]4[C@@](C3CC2)(CC[C@H](C4)O)C)O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H45NO6S/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33)/t16-,17+,18-,19-,20?,21?,22+,24?,25+,26-/m1/s1
InChI key
BHTRKEVKTKCXOH-AYSJQVDDSA-N
General description
Ein ionisches Detergens zur Solubilisierung von membrangebundenen Proteinen. Hat kälteschützende Wirkung gegen hydrophobe Gallensalze bei Ratten. Es wird auch berichtet, dass es die Pepsinaktivität hemmt in vitro.
Application
  • Inhibition of endoplasmic reticulum stress combined with activation of angiotensin-converting enzyme 2: novel approach for the prevention of endothelial dysfunction in type 1 diabetic rats.: This study highlights the efficacy of tauroursodeoxycholic acid, sodium salt in reducing endoplasmic reticulum stress, suggesting its utility in preventing vascular complications in diabetes (Gaikwad AB et al., 2022).
Other Notes
Ozcan, U., et al. 2006. Science313, 1137.
Miyake, H., et al. 1999. Dig. Dis. Sci.44, 197.
Eto, T. and Tompkins, R.K. 1985. Am. J. Surg.150, 564.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
580221580218264103
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
solubility
water: 100 mg/mL
solubility
water: 20 mg/mL
solubility
water: soluble
solubility
-
description
RTECS - KI7372500
description
-
description
Merck USA index - 14, 9075
description
Merck USA index - 14, 2899
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf