Fortfahren mit
356350
Glycerin
greener alternative
Synonym(e):
Glycerin, 1,2,3-Propantriol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
1000 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 221,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.09
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
50161901
Beilstein/REAXYS Number:
635685
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Technique(s):
electrophoresis: suitable
Bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
<1 mmHg ( 20 °C)
€ 129,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
description
Merck USA index - 14, 4484
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
698 °F
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
electrophoresis: suitable
color
clear colorless
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Aus Ölen und Fetten gewonnen als Nebenprodukt in der Fertigung von Seifen und Fettsäuren.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. Glycerol, with its high boiling point, low flammability, and polarity, is a standout choice. As a non-toxic and biodegradable compound, it aligns perfectly with the principles of ′Safer Solvents and Auxiliaries′ and ′Design for Degradation′. Click here for more information.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G77578.1870949767
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (calc. on anhydr. substance, GC)
assay
≥99.5% (GC)
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
GC/GC: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
viscous liquid
form
liquid
form
viscous liquid
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
density
1.25 g/mL (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
356350-500ML07790788049515
356350-1000ML07790788049508