Fortfahren mit
49767
Glycerin
greener alternative
BioUltra, Molecular Biology, anhydrous, ≥99.5% (GC)
Glycerol
Synonym(e):
1,2,3-Propantriol, Glycerin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,90
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,20
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 280,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.09
UNSPSC Code:
50161901
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-289-5
Beilstein/REAXYS Number:
635685
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
<1 mmHg ( 20 °C)
€ 54,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (GC)
form
viscous liquid
autoignition temp.
698 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.1%
refractive index
n20/D 1.474
pH
5.5-8 (25 °C, 5 M in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
solubility
H2O: 5 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.25 g/mL (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES string
OCC(O)CO
cation traces
Ag: ≤5 mg/kg, Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, NH4+: ≤5 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Tl: ≤5 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.07
greener alternative category
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Glycerin ist geruchlos, farblos, von Natur aus viskos und eine süß schmeckende Flüssigkeit. Es kann natürlich sowie aus petrochemischen Rohstoffen gewonnen werden. Glycerin ist für viele Anwendungen geeignet und eines der wertvollsten und vielseitigsten chemischen Substanzen in der Natur. Es kann als Weichmacher, Lösungsmittel, Süßungsmittel, in pharmazeutischen Formulierungen, Kosmetika, Lebensmitteln und Toilettenartikeln verwendet werden. Es ist sehr stabil und kann leicht bei Normaltemperatur aufbewahrt werden; es ist außerdem nicht reizend und hat keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. Glycerol, with its high boiling point, low flammability, and polarity, is a standout choice. As a non-toxic and biodegradable compound, it aligns perfectly with the principles of ′Safer Solvents and Auxiliaries′ and ′Design for Degradation′. Click here for more information.
Application
Glycerin wird sowohl bei der Probenvorbereitung als auch bei der Gelbildung für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwendet. Glycerin (5–10 %) erhöht die Dichte einer Probe, sodass sie zum Boden des Proben-Wells im Elektrophoresegel sinkt. Glycerin wird auch als Hilfsmittel beim Gießen von Gradientengelen, zur Stabilisierung von Proteinen und als Komponente von Aufbewahrungspuffern verwendet.
Biochem/physiol Actions
Glycerin ist von Natur aus hygroskopisch und aufgrund seiner drei hydrophilen alkoholischen Hydroxygruppen wasserlöslich. Es kann sowohl inter- als auch intramolekulare Wasserstoffbrückenbindungen eingehen und ist daher ein sehr flexibles Molekül. Die physiologische Wirkung von Glycerin beruht auf zellvermittelter Immunität, erhöhter IgG-Produktion und erhöhter Histaminfreisetzung.
Glycerin wird verwendet als:
  • Ergänzung bei der Zellkultivierung von Mycobacterium tuberculosis und Mycobacterium avium.
  • Brennstoff bei der Herstellung einer enzymatischen Bio-Brennstoffzelle.
  • Flüssige Komposit-Matrix mit 4-HCCA und 3-Aminochinolin für die Analyse von neutralen und sauren Glycanen.
  • Matrix für Fast Atom Bombardment MS.
  • Kann als flüssige Matrix für Quantifizierungsstudien mittels MALDI (Matrix-unterstützte Laserdesorptions/Ionisations-Massenspektrometrie) eingesetzt werden.
Other Notes
Komponente eines Probenpuffers bei der Agarosegel-Elektrophorese von Nukleinsäuren, die zuvor mit Glyoxal denaturiert wird; Herstellung von Phagen- und Plasmid-DNA, zur Lagerung von reinen Kulturen[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G55161.37028G7757
Glycerin anhydrous (vegetable), EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, ACS, USP
SAFC
1.37028
Glycerin
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology, reagent grade
grade
ACS reagent
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0%
assay
≤98.0-101.0% (calculated on anhydrous substance, alkalimetric), ≥99.5% (calculated on anhydrous substance, GC)
assay
≥99.0% (GC)
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
MALDI-MS: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
solubility
H2O: 5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 1 mL/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
liquid
form
viscous liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the viscosity of glycerol?
    1 answer
    1. The viscosity of glycerol is 648 Centistokes at 20 Deg C (68 Deg F).
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review