Fortfahren mit
352010
Glutaminase-Inhibitor, Verbindung 968
Glutaminase Inhibitor, Compd 968, is a cell-permeable, reversible inhibitor of mitochondrial glutaminase. Represses growth & invasive activity in glutaminase upregulated fibroblasts and tumor cells.
Synonym(e):
Glutaminase-Inhibitor, Verbindung 968, GAC-Inhibitor, GLS1-Inhibitor I, KGA-Inhibitor I, nierentypischer Glutaminase-Inhibitor I, 5-(3-Brom-4-(dimethylamin)phenyl)-2,2-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydrobenzo[a]phenanthridin-4(1H)-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H27BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 208,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CC(C)(C)C1)C2=C1C3=C(NC2C4=CC(Br)=C(C=C4)N(C)C)C=CC5=C3C=CC=C5
InChI key
NVFRRJQWRZFDLM-UHFFFAOYSA-N
General description
A zellpermeable Benzophenanthridinon-Verbindung, die als allosterischer, reversibler Inhibitor die mitochondriale Glutaminase-Aktiviät hemmt und das Wachstum und die invasive Aktivität in durch Glutaminase hochregulierten Fibroblasten und in Tumorzellen unterdrückt (IC50 ≤ 10 µM in NIH3T3-Zellen mit stabiler Expression von Dbl-, Cdc42-F28L-, Rac-F28L- oder RhoC-F30L-Mutanten sowie in SKBR3- und MDA-MB231-Krebszellen). Schrumpft effektiv die Tumorgröße in einem P-493 B-Xenograft-Mausmodell (200 µg pro inj. i.p., 12 Tage). Auch als 10-mM-Lösung in DMSO verfügbar (Katalog-Nr. 5.06073).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Wang, J.B., et al. 2010. Cancer Cell18, 207.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML13275.06073361548
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
liquid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ying Zhang et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2023, 9808100-9808100 (2023-01-20)
Ferroptosis, a newly identified form of cell death, plays critical roles in the development and chemoresistance of lung cancer. Tripartite motif 6 (TRIM6) acts as an E3-ubiquitin ligase and can promote the progression of human colorectal cancer. The present study
Hamed Alborzinia et al.
Nature cancer, 3(4), 471-485 (2022-04-29)
Aberrant expression of MYC transcription factor family members predicts poor clinical outcome in many human cancers. Oncogenic MYC profoundly alters metabolism and mediates an antioxidant response to maintain redox balance. Here we show that MYCN induces massive lipid peroxidation on
Kexin Zhang et al.
Molecular carcinogenesis, 57(11), 1566-1576 (2018-07-24)
Ferroptosis is a recently recognized form of regulated cell death driven by lipid-based reactive oxygen species (ROS) accumulation. However, the molecular mechanisms of ferroptosis regulation are still largely unknown. Here we identified a novel miRNA, miR-9, as an important regulator
Global Trade Item Number
SKUGTIN
352010-10MG04055977193237