Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 640,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥90% (electrophoresis)
Quality Level
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Natives γ;-Globulin aus Humanserum.
Natives γ;-Globulin aus Humanserum. Immunglobuline (Ig) sind in Serum und Gewebeflüssigkeiten aller Säugetiere vorkommende Glykoproteine. Manche Ig fungieren als Zelloberflächenrezeptoren und andere sind Antikörper, die in Blut oder Gewebsflüssigkeit vorkommen. Ig-Moleküle weisen zwei funktionelle Regionen auf. An einer werden Antigene gebunden und die andere steuert Effektorfunktionen, wie die Bindung an Wirtszellen. Strukturell betrachtet verfügen Ig über zwei identische schwere Polypeptidketten und zwei identische leichte Polypeptidketten, die über Disulfidbindungen miteinander verbunden sind. Die schweren Ketten bestimmen die Klasse und Unterklasse (Isotyp) des Ig. Die meisten höheren Säugetiere weisen fünf unterschiedliche Immunglobulinklassen auf: IgG, IgA, IgM, IgD und IgE. CALBIOCHEM Immunglobuline werden strengen Reinheits- und Identitätsanalysen unterzogen. Die meisten werden mittels Immundiffusion, Immunelektrophorese und SDS-PAGE geprüft.
Preparation Note
Aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituieren in 0,3 % NaCl.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
| form lyophilized | form lyophilized | form essentially salt-free, lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - |
| assay ≥90% (electrophoresis) | assay ≥95% (electrophoresis) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 345886-5GM | 04055977214536 |