Fortfahren mit
345876
Rinder-γ-Globulin, Serum
Synonym(e):
γ-Globulin aus Serum, Rinderserumalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 418,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 901,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Shipped in:
ambient
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (electrophoresis)
Quality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Natives γ;-Globulin aus Rinderserum.
Natives γ;-Globulin aus Rinderserum. Immunglobuline (Ig) sind in Serum und Gewebeflüssigkeiten aller Säugetiere vorkommende Glykoproteine. Manche Ig fungieren als Zelloberflächenrezeptoren und andere sind Antikörper, die in Blut oder Gewebsflüssigkeit vorkommen. Ig-Moleküle weisen zwei funktionelle Regionen auf. An einer werden Antigene gebunden und die andere steuert Effektorfunktionen, wie die Bindung an Wirtszellen. Strukturell betrachtet verfügen Ig über zwei identische schwere Polypeptidketten und zwei identische leichte Polypeptidketten, die über Disulfidbindungen miteinander verbunden sind. Die schweren Ketten bestimmen die Klasse und Unterklasse (Isotyp) des Ig. Die meisten höheren Säugetiere weisen fünf unterschiedliche Immunglobulinklassen auf: IgG, IgA, IgM, IgD und IgE. CALBIOCHEM Immunglobuline werden strengen Reinheits- und Identitätsanalysen unterzogen. Die meisten werden mittels Immundiffusion, Immunelektrophorese und SDS-PAGE geprüft (die Haupt-Präzipitation konnte beim Vergleich mit Anti-Rind-Vollserum mittels IEP in der γ;-Region beobachtet werden).
Preparation Note
In ≥;0,2 % NaCl rekonstituieren.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
345886345991SRE0011
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
345876-5GM04055977214482
345876-100GM04055977214451
345876-25GM04055977214475