Fortfahren mit
345862
Golgicid A
A cell-permeable quinoline compound that selectively targets ArfGEF GBF1, but not BIG1/2, and attenuates GBF1-mediated cellular vesicle traffickings in a reversible manner.
Synonym(e):
Golgicid A, 6,8-Difluor-4-pyridin-3-yl-3a,4,5,9b-tetrahydro-3H-cyclopenta[c]quinolin, GCA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14F2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c2c(cc(c1)F)[C@@H]3[C@H](C(N2)c4cnccc4)CC=C3
InChI
1S/C17H14F2N2/c18-11-7-14-12-4-1-5-13(12)16(10-3-2-6-20-9-10)21-17(14)15(19)8-11/h1-4,6-9,12-13,16,21H,5H2/t12-,13+,16?/m0/s1
InChI key
NJZHEQOUHLZCOX-FTLRAWMYSA-N
General description
Eine zellpermeable Quinolin-Verbindung, die selektiv auf ArfGEF GBF1, aber nicht auf BIG1/2, gerichtet ist und den GBF1-vermittelten Zellvesikel-Verkehr auf reversible Weise schwächt. Phänotypische Vergleiche in Vero-(Nierenepithelzellen der afrikanischen grünen Meerkatze)-Kulturen zeigen, dass die selektive Blockierung der GBF1-Funktion durch GCA (10 µ;M) oder durch die FGB1-E794K-dominant-inaktive Expression den medial- und cis-Golgi ähnlich beeinträchtigt wie BFA (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-203729&;#124;[/islink]">;203729<;/A>;), wobei Nicht-GBF1-spezifisches BFA (10 µ;g/ml oder 35,6 µ;M) zu weiteren GBF1-unabhängigen morphologischen Wirkungen auf TGN führt, insbesondere die Ausbreitung der Golgi-assoziierten Mantelproteine AP-1 und GGA3, die bei der Behandlung mit GCA nicht zu erkennen ist. Endozytische/Retrograde Transportstudien unter Verwendung von GCA haben belegt, dass die GBF1-Funktion für den Transport von bakteriellen Toxinen zu den Endosomen nicht benötigt wird, dass der retrograde Transport von StxB (Untereinheit von Shiga-Toxin B) von den Endosomen zu TGN und zum Golgi-Apparat jedoch GBF1-abhängig ist (100%ige Hemmung der StxB-Sulfatierung bei 10 µ;M), was dazu beiträgt, dass GCA (10 µ;M) die Stx-indzuierte (bis zu 100 ng/ml) Hemmung der zellulären Proteinsynthese durch Vera-Zellen vollständig verhindern kann.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Saenz, J.B., et al. 2009. Nat. Chem. Biol.5, 157.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G0923566324475864
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
345862-10MG04055977214420