Fortfahren mit
475864
MK-2-Inhibitor III
The MK-2 Inhibitor III, also referenced under CAS 1186648-22-5, controls the biological activity of MK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
MK-2-Inhibitor III, 2-(2-Chinolin-3-ylpyridin-4-yl)-1,5,6,7-Tetrahydro-4H-pyrrol-[3,2-c]Pyridin-4-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H16N4O · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.38 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(cc1c3cc(ncc3)c4cnc5c(c4)cccc5)C(=O)NCC2.O
InChI key
NIKCVKMHGQQSRN-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Pyrrolopyridinyl-Verbindung, die als potenter, selektiver und auf ATP-Bindungsstellen abzielender MK-2/MAPKAP-K2-Inhibitor (IC50 = 8,5, 81 und 210 nM gegen MK-2, MK-5 bzw. MK-3) wirkt, während sie gegen 8 andere Kinasen, die häufig untersucht werden, viel weniger oder gar keine Aktivität zeigt. Unterdrückt nachweislich die LPS-induzierte TNF-α;-Produktion in U937-Zellen (IC50 = 4,4 µ;M).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Anderson, D.R., et al. 2007. J. Med. Chem.50, 2647.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
444288
description
The MK-2 Inhibitor III, also referenced under CAS 1186648-22-5, controls the biological activity of MK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The MMP-2 Inhibitor III, also referenced under CAS 704888-90-4, controls the biological activity of MMP-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)