Fortfahren mit
345797
α1-3,6-Galactosidase, rekombinant, E. coli
Catalyzes the hydrolysis of α1,3-linked and α1,6-linked, non-reducing terminal galactose from complex carbohydrates and glycoproteins.
Synonym(e):
α1-3,6-Galactosidase, rekombinant, E. coli
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 U
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 328,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥30 units/mg protein, ≥85 units/mL
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 328,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥30 units/mg protein, ≥85 units/mL
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
foreign activity
Proteases, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Rekombinante α;1-3,6-Galactosidase, exprimiert in E. coli. Katalysiert die Hydrolyse von α;1,3-verknüpfter und α;1,6-verknüpfter, nichtreduzierend-terminaler Galactose aus komplexen Kohlenhydraten und Glycoproteinen. Besonders effizient bei der Entfernung von α;-verknüpfter Galactose unter Bedingungen, bei denen neutraler oder höherer pH erforderlich ist, wie beispielsweise bei lebenden Zellen.
Physical form
In 50 mM Natriumphosphatpuffer, pH 7,5.
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge Enzym, die bei 25°;C und pH 6,5 die Freisetzung von 1,0 µ;mol P-Nitrophenol aus P-Nitrophenyl-α;-D-Galactopyranosid pro Minute katalysiert.
Prime, S., et al. 1996. J. Chromatogr. 720, 263.
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
345804480708G7163
specific activity
≥30 units/mg protein, ≥85 units/mL
specific activity
≥30 units/mL, ≥75 units/mg protein
specific activity
≥10 units/mL, ≥250 units/mg protein
specific activity
≥20 units/mg protein
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
buffered aqueous solution
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage condition
do not freeze
storage condition
do not freeze
storage condition
do not freeze
storage condition
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
345797-25U04055977194036