Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 mI.U. | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 463,00 |
Über diesen Artikel
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
description
RTECS - QQ3450000
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
specific activity
≥10 units/mL, ≥250 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
foreign activity
N-acetylglucosaminidase, α-fucosidase, α- and β-galactosidase, α- and β-mannosidase, proteases, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Physical form
Other Notes
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Ohta, Y., et al. 1989. J. Biochem (Tokyo) 106, 1086.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥10 units/mL, ≥250 units/mg protein | specific activity ≥50 units/mg protein (using 4MU-NANA) | specific activity 10-20 units/mg protein (using 4MU-NANA), 3.5-8.0 units/mg protein (mucin) | specific activity 2-10 units/mg protein (mucin), 6-15 units/mg protein (using 4MU-NANA) |
| form liquid | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition do not freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
hcodes
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 480708-500MIU | 04055977201420 |