Fortfahren mit
345386
Glucose-Oxidase, Aspergillus niger, rekombinant
Catalyzes the oxidation of β-D-glucose to D-glucono-ω-lactone and hydrogen peroxide. Also catalyzes the conversion of D-glucono-ω-lactone to gluconic acid.
Synonym(e):
Glucose-Oxidase, Aspergillus niger, rekombinant
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 kU
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥250 units/mg solid
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4460
form
lyophilized solid
specific activity
≥250 units/mg solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
yellow-brown
solubility
0.1 M phosphate buffer, pH 7.0: 5 mg/mL
foreign activity
Amylase ≤0.1%, catalase ≤20 U/mg (dry weight), sucrase ≤0.1%
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
General description
Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten.
Rekombinante Aspergillus niger Glucose-Oxidase. Katalysiert die Oxidation von β;-D-Glucose in D-Glucono-ω;-Lacton und Wasserstoffperoxid. Katalysiert zudem die Umwandlung von D-Glucono-ω;-Lacton in Gluconsäure. Jedes Molekül des Enzyms umfasst 2 FAD-Moleküle, die für die Enzymaktivität notwendig sind. Optimaler pH-Wert = 6,5; >;95 % der Maximalaktivität bei pH 6,0-7,0. Nützlich für enzymatische Glucose-Assays. Kann zudem zur Verwendung in ELISA-Verfahren mit Antikörpern oder Antigenen konjugiert werden.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und kühlen (4°;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge Enzym, die bei 25°;C und pH 7,0 1,0 mmol β;-D-Glucose pro Minute oxidiert.
Heinz, F. and Beushausen, T.W. 1981. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 19, 977.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G2133G7141172426
specific activity
≥250 units/mg solid
specific activity
≥100,000 units/g solid (without added oxygen)
specific activity
100,000-250,000 units/g solid (without added oxygen)
specific activity
≥10 unit/mg solid, ≥20 units/mg protein
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
0.1 M phosphate buffer, pH 7.0: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
aqueous buffer: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
345386-10KU07790788049300
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hello! We are looking at recombinant glucose oxidase from Aspergillus Niger, 345386. Does this contain a His-tag for purification? Also could you please provide an estimate for the mass, based on a given activity. What is the approximate mass of 10 KU? 
    1 answer
    1. The approximate mass of this product will depend on the specific activity. According to the product specifications, the activity is ≥250 units/mg solid, and the product is supplied in a 10 KU pack size. For a lot with 250 units/mg, the approximate mass will be 40 mg. Please check the certificate of analysis for the actual activity of each lot. This recombinant protein does not contain any epitope tag for purification purposes.
      Helpful?
  2. what is the application of Recombinant Glucose Oxidase sigma? can use it in medical?
    1 answer
    1. This product is widely used in the food and pharmaceutical industries as well as a major component of glucose biosensors. It is useful for enzymatic determination of glucose concentrations in various samples. Unless otherwise stated this product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses, or any type of consumption or application to humans or animals.
      It may be helpful to review the following publications below:
      https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bab.2165
      https://academic.oup.com/lambio/article-abstract/58/4/393/6699633?redirectedFrom=fulltext