This product is intended for research use only. Currently, a diagnostic or food grade product is not available. This product is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 78,80 |
50000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 272,00 |
250000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 442,00 |
1000000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.270,00 |
2500000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.770,00 |
Über diesen Artikel
type
Type X-S
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
100,000-250,000 units/g solid (without added oxygen)
mol wt
160 kDa
composition
Protein, ≥65%
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Catalase ≤5 units/mg protein
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
General description
pI: 4,2
Extinktionskoeffizient: E1 % = 16,7 (280 nm)
Glucose-Oxidase aus Aspergillus niger ist ein Dimer, das aus 2 gleichen Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von je 80 kDa besteht. Jede Untereinheit enthält einen Flavinadenindinukleotid-Anteil und ein Eisen. Das Enzym ist ein Glycoprotein, das ~ 16 % Neutralzucker und 2 % Aminozucker enthält. Das Enzym enthält auch 3 Cysteinreste und 8 potenzielle Stellen für die N-verknüpfte Glykosylierung.
Glucose-Oxidase kann D-Aldohexosen, Monodesoxy-D-Glucosen und Methyl-D-Glucosen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten oxidieren.
Der optimale pH-Wert für die Glucose-Oxidase ist 5,5, doch der Aktivitätsbereich erstreckt sich von pH 4 bis pH 7. Glucose-Oxidase ist spezifisch für β-D-Glucose mit einem KM von 33–110 mM.
Glucose-Oxidase erfordert keine Aktivatoren, wird aber von Ag+, Hg2+, Cu2+, Phenylquecksilberacetat und p-Chlorquecksilberbenzoat gehemmt. Es erfolgt keine Hemmung durch die nichtmetallischen SH-Reagenzien: N-Ethylmaleimid, Iodacetat und Iodacetamid.
Glucose-Oxidase eignet sich für die enzymatische Bestimmung von D-Glucose in einer Lösung. Da Glucose-Oxidase β-D-Glucose zu D-Gluconolacton und Wasserstoffperoxid oxidiert, wird für die Glucose-Bestimmung oft Meerrettichperoxidase als Kopplungsenzym verwendet. Obwohl Glucose-Oxidase für β-D-Glucose spezifisch ist, können D-Glucose-Lösungen quantifiziert werden, da die α-D-Glucose eine Mutarotation zu β-D-Glucose erfährt, während die β-D-Glucose durch die enzymatische Reaktion konsumiert wird.
Application
- im Glucose-Oxidase(GO)-Reagens zur Bestimmung des Glusosegehalts mit der GO-Methode
- zur Aktivierung der humanen Nierenkarzinom-Zelllinie bei der Erstellung eines Modells für oxidativen Stress
- zur Untersuchung ihrer Wirkung in der Paste auf die analytische Leistungsfähigkeit einer Bioelektrode
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Type X-S, lyophilized powder, 100,000-250,000 units/g solid (without added oxygen) | description Type VII, lyophilized powder, ≥100,000 units/g solid (without added oxygen) | description Catalyzes the oxidation of β-D-glucose to D-glucono-ω-lactone and hydrogen peroxide. Also catalyzes the conversion of D-glucono-ω-lactone to gluconic acid. | description lyophilized powder, ≥3,000 units/g solid |
| specific activity 100,000-250,000 units/g solid (without added oxygen) | specific activity ≥100,000 units/g solid (without added oxygen) | specific activity ≥250 units/mg solid | specific activity ≥3,000 units/g solid |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized solid | form lyophilized powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 160 kDa | mol wt 160 kDa | mol wt - | mol wt - |
| foreign activity Catalase ≤5 units/mg protein | foreign activity Catalase ≤10 Sigma units/mg protein | foreign activity sucrase ≤0.1%, Amylase ≤0.1%, catalase ≤20 U/mg (dry weight) | foreign activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glucose-Oxidase aus Aspergillus niger
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is this GOx intended for diagnostic/biosensor use (not just food-industry)?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hi, I have two questions. 1,What is the total amount of this product. Actually ı need 27300 u, do you have it?.
1 answer-
For a 27,300 unit requirement, the 50,000 unit package size is recommended. The mass weight contained in the 50,000 unit package size may range from 50 – 500mg, based on the activity specification of 100,00 – 250,000 units per gram. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/g7141#product-documentationHelpful?
-
-
According to the size of the container that you describe for each product, how can I estimate its size in grams?
1 answer-
This product is sold by "units of activity". The activity specification for this item is 100,000-250,000 units/g solid. The exact result will be reported on the lot-specific Certificate of Analysis.
For example, lot SLCR6049 has a specific activity of 151,821 units/gram. Dividing the 10,000 unit pack size by the lot-specific activity will reveal the mass weight within the vial - the 10KU package size for this lot contains 65.8 µg.
Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/g7141#product-documentation
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
How should solutions of Glucose oxidase, Product G7141, be stored?
1 answer-
No solution stability studies have been performed by Sigma. However, we would expect solutions prepared in buffer in the pH range of 5-7 to be stable at 2-8°C for at least one week. For longer term storage, solutions can be stored as frozen aliquots at -20°C (only one freeze/thaw cycle) for at least 6 months.
Helpful?
-
-
Is Glucose oxidase, Product G7141, inhibited by sodium azide, phenol, heparin, citrate or EDTA?
1 answer-
Glucose oxidase is not inhibited by sodium azide (1.5 mM), low concentrations of phenol (10 mM), heparin, citrate or EDTA.
Helpful?
-
-
What buffer is used during the preparation of Glucose oxidase, Product G7141?
1 answer-
Glucose oxidase contains potassium phosphate and tris acetate salts (which were present in the lyophilization buffer).