Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 241,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H8ClF2N3O2S
Molekulargewicht:
355.75
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 241,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥97% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
tan
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein Benzamid-Ether-Derivat, das eine starke bakterizide Aktivität gegen Staphylococcus aureus und Bacillus subtilis aufweist (inhibitorische Mindestkonzentration = 0,5 bis 1 μ;g/ml), aber keine Wirkung gegen E. coli, Hefe oder menschliche Hepatozyten zeigt. Verringert nachweislich die GTPase-Aktivität und induziert FtsZ-Polymerisierung (ein prokaryotisches Tubulin-Homolog) in S. aureus auf dosisabhängige Weise. Hemmt gemäß Berichten direkt die GTPase-Aktivität von FtsZ direkt, abhängig von der Konzentration (IC50 = 55 ng/ml). Bindet nachweislich zwischen der C-terminalen Domäne und Helix 7 in einer Region, die analog zur Taxol-Bindungsstelle bei Tubulin ist. Steigert die Überlebensrate bei Mäusen, die einer tödlichen Dosis S. aureus ausgesetzt werden, auf 100 %.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
FtsZ
FtsZ
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Elsen, N. L., et al. 2012. J. Am. Chem. Soc.134, 12342.
Andreu, J. M., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 14239.
Haydon, D. J., et al. 2008. Science, 321, 1673.
Sorto, N. A., et al. 2010. J. Org. Chem.75, 7946.
Andreu, J. M., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 14239.
Haydon, D. J., et al. 2008. Science, 321, 1673.
Sorto, N. A., et al. 2010. J. Org. Chem.75, 7946.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 344580-5MG | 04055977214789 |