Fortfahren mit
343333
5-Fluor-2′-Desoxyuridin
≥98% (HPLC), solid, thymidylate synthase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
5-Fluor-2′-Desoxyuridin, FdUrd, FUdR, 5-FdU, Floxuridin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11FN2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.19
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-Fluor-2′-Desoxyuridin, Experimental anticancer agent shown to have activity against a variety of malignant neoplasms, including mouse mammary tumors and colorectal carcinomas.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4112
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
aqueous buffer: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1[c]([nH][c]([n](c1)[C@@H]2O[C@@H]([C@H](C2)O)CO)=O)=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
General description
Experimenteller Anti-Krebs-Wirkstoff mit nachweislicher Aktivität gegen eine Reihe maligner Neoplasmen, darunter Brusttumore und Kolorektalkarzinome in Mäusen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Experimenteller Anti-Krebs-Wirkstoff
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Nakagama, H., et al. 2001. Jpn. J. Clin. Oncol.31, 251.
Malmberg, M., et al. 1993. Cell Prolif. 26, 291.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch &; Karzinogen / Teratogen (G)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F0503PHR25891271008
Floxuridine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1271008
Floxuridine
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
solubility
aqueous buffer: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluor-2′-Desoxyuridin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
343333-50MG04055977195118