Fortfahren mit
341668
Rat Fibronectin
from rat plasma, liquid, , suitable for cell culture
Synonym(e):
Fibronectin, Rattenplasma
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 344,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
Biological source:
rat
Form:
solution
Technique(s):
cell attachment: suitable, cell culture | mammalian: suitable
€ 344,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fibronectin, Rattenplasma, solution, suitable for cell culture
biological source
rat
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 4075
form
solution
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell attachment: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Natives Fibronektin, aufgereinigt aus gepooltem Rattenplasma. Wirksames Mittel zur Förderung der Anhaftung von Zellen an häufig verwendete Kultursubstrate.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 100 mM NaCl, 20 mM Natriumphosphatpuffer, pH 7,3, frei von Konservierungsmitteln und Reduktionsmitteln.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Bei dem Auftauprozess SEHR vorsichtig vorgehen. Die Ampulle in einem Wasserbad mit 37°;C Temperatur platzieren und dort bis zum vollständigen Auftauen belassen. DIE AMPULLE WÄHREND DEM AUFTAUEN KEINESFALLS BEWEGEN. Wenn die Ampulle vor dem vollständigen Auftauen bewegt wird, vergelt das Produkt und wird unbrauchbar. NICHT VORTEXEN. NACH DEM AUFTAUEN NICHT SCHÜTTELN. Nach dem Auftauen sehr vorsichtig mischen.
Analysis Note
Einzel-Hauptbande mittels SDS-PAGE
Verunreinigungen: Mittels IEP mit Anti-Fibronektin und Anti-Ratten-Serum nicht nachweisbar
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F0635F1056F0556
biological source
rat
biological source
rat plasma
biological source
human plasma
biological source
human fibroblasts
technique(s)
cell attachment: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
powder
form
lyophilized powder
form
solution
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
341668-500UG04055977194944