Fortfahren mit
341216
NSC668394
≥95% (HPLC), solid, Ezrin inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Ezrin-Inhibitor, NSC668394
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12Br2N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.10
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 157,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ezrin-Inhibitor, NSC668394, The Ezrin Inhibitor, NSC668394 controls the biological activity of Ezrin.
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
red-orange
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, red-orange
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C=C(NCCC2=CC(Br)=C(O)C(Br)=C2)C(C3=C1C=CC=N3)=O
InChI key
OHPHDPYJEHZGDE-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables Chinolin, das reversibel direkt an Ezrin (Kd = 12,6 µ;M) bindet und die PKCι;-vermittelte Ezrin-Phosphorylierung bei Thr567 (IC50 = 8,1 µ;M) und Ezrin-Actin-Bindung in vitro hemmt. Hemmt zudem eine Invasion von Mäuse-Osteosarkomzellen K7M2 in eine Monoschicht HUVEC-Zellen dosisabhängig von 1 bis 10 µ;M. Bei 10 µ;M verursacht es einen einzigartigen Entwicklungsdefekt bei Zebrafischen, charakterisiert durch reduzierte Motilität der Augen-Vorläuferzellen. Zudem verhindert dieses kleine Molekül bei 10 µ;M metastatisches Wachstum in einem ex vivo Maus-Lungenorgan-Kulturassay und schwächt bei 2,26 mg/kg/Tag das Ezrin-abhängige OS-Metastasenwachstum im Maus-Lungenmodell in vivo.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Bulut, G., et al. 2011. Oncogene31, 269.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
189410681674444966
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (1H-NMR)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, red-orange
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yueli Tian et al.
Experimental physiology, 108(5), 740-751 (2022-09-27)
What is the central question of this study? To reveal the role and biological mechanism of PDPN in the progression of gastric cancer. What is the main finding and its importance? This study focused on a prognostic predictor, PDPN, which
Samuel J Ghilardi et al.
Molecular biology of the cell, 32(18), 1707-1723 (2021-07-01)
Interactions between the actin cytoskeleton and the plasma membrane are important in many eukaryotic cellular processes. During these processes, actin structures deform the cell membrane outward by applying forces parallel to the fiber's major axis (as in migration) or they
Henry De Belly et al.
Cell, 186(14), 3049-3061 (2023-06-14)
Membrane tension is thought to be a long-range integrator of cell physiology. Membrane tension has been proposed to enable cell polarity during migration through front-back coordination and long-range protrusion competition. These roles necessitate effective tension transmission across the cell. However
Global Trade Item Number
SKUGTIN
341216-10MG04055977215489