Fortfahren mit
341207
ET-18-OCH3
A cell-permeable and reversible cytotoxic agent that shows selective cytocidal activity against neoplastic cells and virally transformed cells.
Synonym(e):
ET-18-OCH3, Edelfosin, 1-O-Octadecyl-2-O-Methyl-Rac-Glycero-3-Phosphorylcholin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H58NO6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
523.73
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
RTECS - YK0718000
assay
≥95% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, chloroform: 50 mg/mL, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(OC)COCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H58NO6P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-32-25-27(31-5)26-34-35(29,30)33-24-22-28(2,3)4/h27H,6-26H2,1-5H3
InChI key
MHFRGQHAERHWKZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler und reversibler zytotoxischer Wirkstoff, der selektive zelltötende Aktivität gegen neoplastische Zellen und viral transformierte Zellen aufweist. Hemmt selektiv Phosphatidylinositol-spezifische Phospholipase C (PI-PLC, IC50 = 9,6 µ;M), nicht jedoch Phosphatidylcholin-spezifische PLC oder PLD. Fördert dosis- und zeitabhängig die Apoptose bei mitogen-aktivierten, nicht jedoch ruhenden, T-Lymphozyten. Fördert zudem schnelle und selektive Apoptose bei menschlichen Leukämiezellen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
PI-PLC
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 9,6 µ;M gegen Phosphatidylinositol-spezifische Phospholipase C (PI-PLC)
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Ethanol in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Ethanol-Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate stabil. In wässriger Lösung instabil; direkt vor der Verwendung rekonstituieren.
Other Notes
Harguindey, J., et al. 2000. Apoptosis5, 87.
Cabaner, C., et al. 1999. Br. J. Pharmacol. 127, 813.
Powis, G., and Phil, D. 1994. Cancer Metastasis Rev.13, 91.
Helfman, D., et al. 1993. Cancer Res. 53, 2955.
Mollinedo, F., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 192, 603.
Powis, G., et al. 1992. Cancer Res.52, 2835.
Oishi, K., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.157, 1000.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Stoff könnte in wässrigen Stammlösungen Mizellen bilden, was sich auf die Ergebnisse von Experimenten auswirken könnte.
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0332124005574102
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (NMR)
assay
≥98% (TLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, chloroform: 50 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, water: soluble
solubility
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 200 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Human Kinome Poster: The InhibitorSelect™ Protein Kinase Inhibitor Libraries provide broad coverage of the human kinome as shown here. The depicted human kinome dendrogram of 518 kinases are classified into five broad groups, 90 families, and 145 subfamilies. Inhibitor coverage was assigned based upon published data related to potency (IC50, EC50, Kd, etc.) for individual kinases harvested from the literature. Colored dots denote which library contains an inhibitor with demonstrated potent activity against the designated kinase and do not necessarily reflect known specificity of the inhibitor. Coverage of lipid and atypical kinases are depicted as a separate dendrogram. As shown, Calbiochem® Protein Kinase Inhibitor Libraries cover all major kinase families including TK, CMGC, CAMK, AGC, CK1, STE, TKL, as well as Lipid or Atypical kinase families.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
341207-5MG04055977215441