Wichtige Dokumente
SML0332
Edelfosine
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
1-Octadecyl-2-methylglycero-3-phosphorylcholine, 4-Hydroxy-7-methoxy-N,N,N-trimethyl-3,5,9-Trioxa-4-phosphaheptacosan-1-aminium 4-oxide, ALP, ET 18-OCH3, ET-18-OMe, NSC 324368, NSC 343649, Racemic 1-O-octadecyl-2-O-methylglycero-3-phosphocholine, Ro 14-5243
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC
InChI
1S/C27H58NO6P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-32-25-27(31-5)26-34-35(29,30)33-24-22-28(2,3)4/h27H,6-26H2,1-5H3
InChIKey
MHFRGQHAERHWKZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology