Fortfahren mit
324674
EGFR-Inhibitor
The EGFR Inhibitor, also referenced under CAS 879127-07-8, controls the biological activity of EGFR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
EGFR-Inhibitor, Cyclopropancarbonsäure-(3-(6-(3-Trifluoromethyl-Phenylamino)-Pyrimidin-4-Ylamino)-phenyl)-amid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H18F3N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
413.40
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 145,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
ethanol: 25 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)Nc2ncnc(c2)Nc3cc(ccc3)NC(=O)C4CC4
InChI
1S/C21H18F3N5O/c22-21(23,24)14-3-1-4-15(9-14)27-18-11-19(26-12-25-18)28-16-5-2-6-17(10-16)29-20(30)13-7-8-13/h1-6,9-13H,7-8H2,(H,29,30)(H2,25,26,27,28)
InChI key
YOHYSYJDKVYCJI-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable 4,6-Dianilinopyrimidin-Verbindung, die als starker, mit ATP konkurrierender und hochgradig selektiver Inhibitor von EGFR und einigen EGFR-Mutanten (IC50 = 21 nM, 63 nM und 4 nM für EGFRwt bzw. EGFRL858R bzw. EGFRL861Q) gegenüber erbB4/Her4 (IC50 = 7,64 µ;M) und einem Panel aus 55 anderen Kinasen fungiert. Blockiert nachweislich bei 10 µ;M die EGF-induzierte EGFR-Autophosphorylierung in U-2OS-Zellen vollständig.
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 21 nM, 63 nM und 4 nM für EGFRwt bzw. EGFRL858R bzw. EGFRL861Q
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Zhang, Q., et al. 2006. J. Am. Chem. Soc.128, 2182
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
341608513033341610
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.
Verwandter Inhalt
Human Kinome Poster: The InhibitorSelect™ Protein Kinase Inhibitor Libraries provide broad coverage of the human kinome as shown here. The depicted human kinome dendrogram of 518 kinases are classified into five broad groups, 90 families, and 145 subfamilies. Inhibitor coverage was assigned based upon published data related to potency (IC50, EC50, Kd, etc.) for individual kinases harvested from the literature. Colored dots denote which library contains an inhibitor with demonstrated potent activity against the designated kinase and do not necessarily reflect known specificity of the inhibitor. Coverage of lipid and atypical kinases are depicted as a separate dendrogram. As shown, Calbiochem® Protein Kinase Inhibitor Libraries cover all major kinase families including TK, CMGC, CAMK, AGC, CK1, STE, TKL, as well as Lipid or Atypical kinase families.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
324674-1MG04055977196764