341608
FGF-Rezeptor-Tyrosinkinase-Inhibitor
The FGF Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 192705-79-6, controls the biological activity of FGF Receptor Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
FGF-Rezeptor-Tyrosinkinase-Inhibitor, 1-(2-Amino-6-(3,5-Dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-3-tert-Butylharnstoff, PD 166866
Größe auswählen
€ 200,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 200,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(C(C)(C)C)C(=O)Nc1nc2nc(ncc2cc1c3cc(cc(c3)OC)OC)N
InChI
1S/C20H24N6O3/c1-20(2,3)26-19(27)25-17-15(8-12-10-22-18(21)24-16(12)23-17)11-6-13(28-4)9-14(7-11)29-5/h6-10H,1-5H3,(H4,21,22,23,24,25,26,27)
InChIKey
NHJSWORVNIOXIT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Hamby, J.M., et al. 1997. J. Med. Chem.40, 2296.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable