Fortfahren mit
324351
n-Dodecyl-β-D-glucopyranoside
Highly purified non-ionic detergent for solubilization of membrane-bound proteins in their native state.
Synonym(e):
n-Dodecyl-β-D-glucopyranoside, Dodecylglucoside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
CMC
130 μM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14(13-19)24-18/h14-22H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChI key
PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
General description
Highly purified non-ionic detergent for solubilization of membrane-bound proteins in their native state. CMC: 130 μM.
Preparation Note
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at 4°C.
This detergent is not soluble above the CMC (130 µM or 0.45 mg/ml).
Other Notes
Deber, C.M., and Hsu, L.C. 1986. Biochem. Biophys. Res. Commun.134, 731.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
324374324355252718
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
crystalline solid
form
solid
form
solid
form
lyophilized
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
CMC
130 μM
CMC
300 μM
CMC
100-600 μM
CMC
1.6 mM
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
color
white
color
white to off-white
color
white
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
324351-1GM04055977216394