product line
ULTROL®
assay
≥99% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
CMC
1.6 mM
solubility
water: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)OCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C22H42O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-30-21-19(29)17(27)20(14(12-24)32-21)33-22-18(28)16(26)15(25)13(11-23)31-22/h13-29H,2-12H2,1H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1
InChI key
WOQQAWHSKSSAGF-WXFJLFHKSA-N
General description
Application
- A chromatographic network for the purification of detergent-solubilized six-transmembrane epithelial antigen of the prostate 1 from Komagataella pastoris mini-bioreactor lysates: Diese Forschungsarbeit unterstreicht die effektive Verwendung von Decyl-β-D-Maltopyranosid bei der Aufreinigung von aus Hefen extrahierten Proteinen, was Ausbeute und Reinheit verbessert. Dies ist unerlässlich für die biochemische Forschung und pharmazeutische Anwendungen (Barroca-Ferreira et al., 2022).
- The Caco-2 cell culture model enables sensitive detection of enhanced protein permeability in the presence of N-decyl-β-d-maltopyranoside: In dieser Studie werden die Auswirkungen von Decyl-β-D-Maltopyranosid auf zelluläre Barrieren untersucht. Sie bietet Einblicke in Arzneimittelverabreichungssysteme und darüber, wie Wirkstoffe entwickelt werden können, um die Resorption und Wirksamkeit zu verbessern (Marušić et al., 2013).
- Characterization and two-dimensional crystallization of membrane component AlkB of the medium-chain alkane hydroxylase system from Pseudomonas putida GPo1: In diesem Artikel wird Decyl-β-D-Maltopyranosid verwendet, um Membranproteine zu stabilisieren und zu untersuchen, die für die Bioremediation wichtig sind. Dies ermöglicht Fortschritte in der Umweltbiotechnologie und ein tieferes Verständnis des Metabolismus von Bakterien (Alonso & Roujeinikova, 2012).
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c