This product is to be stored at room temperature.
Wichtige Dokumente
C3011
Cäsiumchlorid
Grade I, ≥99.0%
Synonym(e):
Caesium monochloride, Cesium chloride
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Typ
Grade I
Assay
≥99.0%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
645 °C (lit.)
Absorption
≤0.2 at 280 in H2O at 50%
Anwendung(en)
hematology
histology
SMILES String
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Qualität
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
storage temperature