Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,30 |
Über diesen Artikel
€ 81,30
Quality Segment
agency
suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
light red to purple
shipped in
ambient
SMILES string
[Na+].[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(cc(cc3Br)[O-])Br)c2c(cc(cc2Br)O)Br
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(24)6-13(21)17(12)19(18-14(22)7-10(25)8-15(18)23)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19;/h1-8,24-25H;/q;+1/p-1
InChI key
KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYSA-M
General description
Klarheit der Lösung: Zum Bestehen des Tests
Visueller Übergang (von pH 3,0 bis 4,6): Gelb zu blau
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch vorgesehen.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| color light red to purple | color - | color - | color - |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| agency suitable for SM 2310, suitable for SM 2320 | agency - | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromophenolblau-Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 2830-25GM | 04055977229967 |