Fortfahren mit
260960
DNA-PK-Inhibitor
The DNA-PK Inhibitor, also referenced under CAS 20357-25-9, controls the biological activity of DNA-PK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
DNA-PK-Inhibitor, DMNB, 4,5-Dimethoxy-2-Nitrobenzaldehyd, DNA-abhängiger Proteinkinase-Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 127,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥90% (GC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
bright yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(cc(c(c1)OC)OC)C=O
InChI
1S/C9H9NO5/c1-14-8-3-6(5-11)7(10(12)13)4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
YWSPWKXREVSQCA-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables Vanillin-Derivat, das als starker und selektiver Inhibitor der DNA-abhängigen Proteinkinase-Aktivität (DNA-PK) (IC50 = 15 µ;M) und der DNA-PK-vermittelten Doppelstrangbruch-DNA-Reparatur durch nichthomologes Endjoining (NHEJ) fungiert. Sensibilisiert gemäß Berichten Zellen effektiv gegenüber Abtötung durch Cisplatin (Katalognr. <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-232120">;232120<;/A>;). Wirkt sich nicht auf die PKC- oder Chk2-Kinase-Aktivität aus.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
DNA-PK-Aktivität
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 15 µ;M gegen DNA-PK-Aktivität (DNA-abhängige Proteinkinase)
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Willmore, E., et al. 2004. Blood,103, 4659.
Durant, S., and Karran, P. 2003. Nucleic Acids Res.31, 5501.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
260964368050681671
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥90% (GC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
260960-10MG04055977217544